Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zellkulturkolben aus Polycarbonat mit Schikanenboden
GREENER_CHOICE
Erhöhen Sie die Effizienz beim Durchmischen mit diesen PC-Zellkulturkolben mit Schikaneboden, eine Alternative zu Glaskolben, die vergleichbare Wachstumskurven für E. coli und S. cerevisiae liefert.
Marke:  Thermo Scientific™ 4110-2000
89.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10094900
  • 94.20 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren führt zu einem Verlust an mechanischer Festigkeit.
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie die Effizienz beim Durchmischen mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Zellkulturkolben aus Polycarbonat mit Schikanenboden, eine Alternative zu Glaskolben, die vergleichbare Wachstumskurven für E. coli und S. cerevisiae liefert.
  • Polycarbonat ist bruchfest und transparent – einfach abzulesende Graduierungen helfen beim Bestimmen des Flüssigkeitsstands.
  • Der Schikaneboden verbessert die Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und den Gasaustausch.
  • Die Kolben eignen sich ausgezeichnet für zahlreiche Laboranwendungen, einschließlich Fermentation, Zellkulturwachstum und Zellernte sowie allgemeine technische Verfahren.
  • 500 und 100 ml-Größen eignen sich sowohl für 38 mm-Standard-Edelstahlverschlüsse als auch für Kunststoffverschlüsse.
  • Die Kolben sind autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
67,6 oz.
2000 ml
4
Autoklavierbar
Mit Schikanen
PC-Schallwandflasche 2000 ml
Polycarbonat
2
Ja
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.