Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP-Aräometer-Zylinder
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene 500-ml-Aräometer-Zylinder aus Polymethylpenten sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ 6230-0500
21.48 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10634112
  • 27.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie sich vor Bruch mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP-Aräometergefäß. Es ist leichter als Glas und verfügt über eine überlegene chemische Beständigkeit und einen breiten Boden, was es zu einer sehr stabilen Ergänzung für das Labor oder den Außendienst macht. Dieser transparente, autoklavierbare Behälter kann auch als Laktometer-Zylinder verwendet werden. Dieser bruchsichere Hydrometer-Behälter kann einen wertvollen Beitrag zur Laborsicherheit leisten. 
  • Leichter als Glas—kein′Bruch
  • Der vielseitige Zylinder kann auch als Laktometer-Zylinder genutzt werden
  • Stabilität durch hervorragende chemische Beständigkeit und breite Basis
  • Autoklavierbar/transparent
  • Ohne Messskala
Hinweis:
  • Hydrometer nicht im Lieferumfang enthalten.
Angaben zum Recycling:
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 in.
Hydrometer und Laktometer
Breit
14,25 in.
Hydrometer-Zylinder
500 ml
500 ml
6
Autoklavierbar
Rund
16,91 oz.
390 mm
50.8 mm
PMP
1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425570 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number6230-0500
Chargennummer1422812 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number6230-0500
Chargennummer1405464 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/06/2024 Catalog Number6230-0500
Chargennummer1381725 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2023 Catalog Number6230-0500
Chargennummer1375635 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/02/2023 Catalog Number6230-0500
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP-Aräometer-Zylinder > 500 ml