Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss
Diese Kolben eigenen sich für Titrationen sowie für die Vorbereitung und Aufbewahrung von Kulturmedien. Sie bieten eine Kombination aus chemischer Beständigkeit, Festigkeit und Transparenz.
59.30 CHF - 88.45 CHF
Spezifikation
Material | PMP |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Graduated | Ja |
Mouth Style | Enghals |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10098280
|
Thermo Scientific™
4109-0125 |
125 ml | 33 mm |
85.20 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10251761
|
Thermo Scientific™
4109-0250 |
250 ml | 38 mm |
59.30 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10508311
|
Thermo Scientific™
4109-0500 |
500 ml | 43 mm |
88.45 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10373361
|
Thermo Scientific™
4109-1000 |
1000 ml | 53 mm |
63.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polymethylpenten-Kolben mit Polypropylen-Schraubverschlüssen sind hilfreich bei Titrationen sowie bei der Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien.
Hervorragende Kombination aus Transparenz, Chemikalienbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Autoklavierbarkeit.
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Reagenzien im Labor
- Bei ähnlicher Chemikalienbeständigkeit transparenter als Polypropylen
- Ideal für die Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien sowie für Titrationen
- Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen
- Autoklavierbar/Graduiert
Spezifikation
PMP | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Unsteril | |
Schraube |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.