Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss
GREENER_CHOICE
Diese Kolben, die chemische Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität und Transparenz in sich vereinen, eignen sich für die Titration, Vorbereitung und Lagerung von Kulturmedien.
Marke:  Thermo Scientific™ 4109-1000
60.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10373361
  • 63.50 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polymethylpenten-Kolben mit Polypropylen-Schraubverschlüssen sind hilfreich bei Titrationen sowie bei der Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien.
Hervorragende Kombination aus Transparenz, Chemikalienbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Autoklavierbarkeit.
Eigenschaften:
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Reagenzien im Labor
  • Bei ähnlicher chemischer Beständigkeit transparenter als Polypropylen
  • Ideal für die Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien sowie für Titrationen
  • Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen
  • Autoklavierbar/graduiert
Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
32 Unzen
1000 ml
6
Autoklavierbar
Ja
Unsteril
Schraube
Erlenmeyerkolben, Schraubverschluss, PMP 1.000 ml
PMP
2
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
53 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.