Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss
GREENER_CHOICE
Diese Kolben, die chemische Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität und Transparenz in sich vereinen, eignen sich für die Titration, Vorbereitung und Lagerung von Kulturmedien.
Marke:  Thermo Scientific™ 4109-0125
80.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10098280
  • 85.20 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polymethylpenten-Kolben mit Polypropylen-Schraubverschlüssen sind hilfreich bei Titrationen sowie bei der Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien.
Hervorragende Kombination aus Transparenz, Chemikalienbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Autoklavierbarkeit.
Eigenschaften:
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Reagenzien im Labor
  • Bei ähnlicher chemischer Beständigkeit transparenter als Polypropylen
  • Ideal für die Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien sowie für Titrationen
  • Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen
  • Autoklavierbar/graduiert
Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 Unzen
125 ml
24
Autoklavierbar
Ja
Unsteril
Schraube
Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss, 125 ml
PMP
6
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
33 mm
Dokumentation
Package Inserts
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1414020 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/09/2024 Catalog Number4109-0125
Chargennummer1373127 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/11/2022 Catalog Number4109-0125
Chargennummer1322977 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/06/2021 Catalog Number4109-0125
Chargennummer1268210 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/11/2019 Catalog Number4109-0125
Chargennummer1222250 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2018 Catalog Number4109-0125
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss > Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss, 125 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.