Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettengefäße
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Pipettenaufbewahrungsgefäße werden zum Einweichen oder Lagern von Pipetten und Laborartikeln aus Glas verwendet.
198.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Lagerungsbedingungen Lagern Sie das Aufbewahrungsgefäß nur in einem Behälter, in einer Spüle oder auf einer Abtropffläche, welche(r) groß genug ist, den Inhalt des Gefäßes im Falle eines Auslaufens aufzunehmen.
Anzahl pro Packung 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nicht für konzentrierte SchwefelsäureAnsetzen der Reinigungslösung nicht im Behälter; siehe Behälteretikett für empfohlene Rezeptur einer wirksamen Reinigungslösung
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Größe Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Größe Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10420431
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5242-0040
51.4 cm B Pipetten bis 20.3 cm (8 in.)
198.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10249210
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5242-0050
68.6 cm B Pipetten bis 40.6 cm
267.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10567882
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5242-0060
91,4 cm C Pipetten in bis zu 24 . L ( 61 cm)
393.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Pipettenaufbewahrungsgefäße werden zum Einweichen oder Lagern von Pipetten und Laborartikeln aus Glas verwendet.
Die Behälter sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Sie bieten mehr Sicherheit bei gleicher Genauigkeit.
  • Vernetztes Polyethylen hoher Dichte
  • Kann mit einer Schwefelsäure-Dichromat-Lösung verwendet werden, wenn die Säurekonzentration 60 % oder weniger beträgt
Spezifikation
Spezifikation
Lagern Sie das Aufbewahrungsgefäß nur in einem Behälter, in einer Spüle oder auf einer Abtropffläche, welche(r) groß genug ist, den Inhalt des Gefäßes im Falle eines Auslaufens aufzunehmen.
1
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettengefäße