Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettengefäße
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Pipettenaufbewahrungsgefäße werden zum Einweichen oder Lagern von Pipetten und Laborartikeln aus Glas verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ 5242-0050
236.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10249210
  • 254.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht für konzentrierte SchwefelsäureAnsetzen der Reinigungslösung nicht im Behälter; siehe Behälteretikett für empfohlene Rezeptur einer wirksamen Reinigungslösung
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Pipettenaufbewahrungsgefäße werden zum Einweichen oder Lagern von Pipetten und Laborartikeln aus Glas verwendet.
Die Behälter sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Sie bieten mehr Sicherheit bei gleicher Genauigkeit.
  • Vernetztes Polyethylen hoher Dichte ist chemisch mit der Langzeitbelastung durch die meisten Säuren, Basen, Alkohole und Reinigungsmittel kompatibel
  • Die Gefäße können mit Schwefelsäure/Dichromat-Lösung verwendet werden, wenn die Säurekonzentration unter 60 % liegt.
  • Die empfohlene Reinigungslösung, die auf dem Etikett des Mixbechers angegeben ist, ist effektiv und hält länger als Standardlösungen — diese Lösung nicht im Mixbecher mischen.
  • Stimmen Sie für eine optimale Passgenauigkeit den Größencode mit dem Größencode des Korbs ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipetten bis 40.6 cm
68.6 cm
Pipettierkasten XLPE E
16.5 cm
1
27 in.
B
6,5 Zoll
Lagern Sie das Aufbewahrungsgefäß nur in einem Behälter, in einer Spüle oder auf einer Abtropffläche, welche(r) groß genug ist, den Inhalt des Gefäßes im Falle eines Auslaufens aufzunehmen.
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettengefäße > Größe E; Höhe:27 in. (68,6cm)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.