Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen
GREENER_CHOICE
Die PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Diese Serumfläschchen sind leichter als Fläschchen aus Glas und sind auf die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich) ausgelegt.
414.49 CHF - 805.21 CHF
Spezifikation
Beschreibung Serumfläschchen
Innendurchmesser (metrisch) 11 mm
Farbe Durchsichtig
Material PETG
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10455123
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342032-0005
5 ml
805.21 CHF
1656 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10740005
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342032-0010
10 ml
672.12 CHF
1260 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10600334
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342032-0020
20 ml
414.49 CHF
612 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die nicht sterilen Thermo Scientific™ Nalgene Serumfläschchen sind auslauf- und bruchsicher und bietet Schutz vor Kontaminationen. Diese Serumfläschchen sind leichter als Fläschchen aus Glas und sind auf die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich) ausgelegt.
  • PETG
  • Nicht zytotoxisch
  • Pyrogenfrei
  • In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
  • Konform mit US-Norm USP Klasse VI
  • Steril bis 10-6 SAL-Wert
  • Auslaufsicher† mit Nalgene Schraubverschlüssen mit Einlage Nr. 342158)
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell-Nr. Nr. 342158).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Serumfläschchen
Durchsichtig
Steril
Gefütterte, durchgehende Gewindeverschlüsse (separat erhältlich)
Serumfläschchen
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde
11 mm
PETG
Nalgene
ISO 13485:2016
20-415
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen