Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen
Die Nalgene PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Für den Gebrauch mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich).
Marke: Thermo Scientific™ 342032-0020
Beschreibung
Die nicht sterilen Thermo Scientific™ Nalgene Serumfläschchen sind auslauf- und bruchsicher und bietet Schutz vor Kontaminationen. Diese Serumfläschchen sind leichter als Fläschchen aus Glas und sind auf die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich) ausgelegt.
Eigenschaften:
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogenisch
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
- Auslaufsicher† mit Nalgene ausgelegte Schraubverschlüsse 342158)
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell-Nr. Nr. 342158)
Spezifikation
Serumfläschchen | |
Durchsichtig | |
PETG | |
20 ml | |
153 | |
Nalgene | |
Gefütterte, durchgehende Gewindeverschlüsse (separat erhältlich) | |
612 Kartons, 153 Pk. | |
Serumfläschchen | |
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde |
11 mm | |
30 mm | |
Steril | |
612 | |
2/3 oz. | |
20 mL | |
64 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20-415 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.