Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Nicht steril, Schrumpffolienverpackungen
GREENER_CHOICE
Schützen Sie sich vor Leckagen, Bruch und Kontamination mit nicht sterilen PETG-Serumfläschchen mit durchgehenden Gewindeverschlüssen.
396.43 CHF - 785.25 CHF
Spezifikation
Beschreibung Serumfläschchen
Innendurchmesser (metrisch) 11 mm
Farbe Durchsichtig
Material PETG
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10282853
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
322032-0005
5 mL
785.25 CHF
1656 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
10513765
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
322032-0010
10 ml
642.65 CHF
1260 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
10406663
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
322032-0020
20 mL
396.43 CHF
612 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die nicht sterilen Thermo Scientific™ Nalgene Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Leichter als Glas. Zur Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich).
  • PETG
  • Nicht zytotoxisch
  • Pyrogenfrei
  • In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
  • Konform mit US-Norm USP Klasse VI
  • Nicht steril
  • Auslaufsicher† mit Nalgene Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich)
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Kat.-Nr. 312158).
Spezifikation
Spezifikation
Serumfläschchen
Durchsichtig
Unsteril
ISO 13485:2003
20-415
11 mm
PETG
Nalgene
Serumfläschchen
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Nicht steril, Schrumpffolienverpackungen