Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Nicht steril, Schrumpffolienverpackungen
Die nicht sterilen braunen Nalgene PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Für die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 322032-0005
Beschreibung
Die nicht sterilen Thermo Scientific™ Nalgene Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Leichter als Glas. Zur Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich).
Eigenschaften:
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogenisch
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI
- Nicht steril
- Auslaufsicher† mit Nalgene Schraubverschlüssen mit Endlosgewinde (separat erhältlich)
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell-Nr. Nr. 312158)
Spezifikation
Serumfläschchen | |
Durchsichtig | |
PETG | |
5 mL | |
276 | |
Nalgene | |
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert) | |
276/Packung, 1.656/Karton | |
Serumfläschchen | |
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde |
11 mm | |
22 mm | |
Unsteril | |
1656 | |
1/6 oz. | |
5 mL | |
44 mm | |
ISO 13485:2003 | |
20-415 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.