Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Diese PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung.
36.65 CHF - 439.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen-Copolymer (PPCO) |
---|---|
Anzahl pro Packung | 10 |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rund |
Benachrichtigungen:
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10058730
![]() |
Thermo Scientific™
3110-0120 |
12 ml | 102.1 mm | 15,8 mm |
36.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10623791
![]() |
Thermo Scientific™
3110-0150 |
15 ml | 112,8 mm | 15,8 mm |
39.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10383391
![]() |
Thermo Scientific™
3110-0160 |
16 ml | 98.6 mm | 17,8 mm |
39.85 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11385524
![]() |
Thermo Scientific™
3110-0380 |
38 ml | 88.1 mm | 25,2 mm |
439.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10460033
![]() |
Thermo Scientific™
3110-0500 |
50 ml | 102.4 mm | 28,5 mm |
42.85 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10152541
![]() |
Thermo Scientific™
3110-1000 |
100 mL | 163,1 mm | 31,5 mm |
96.05 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10767791
![]() |
Thermo Scientific™
3110-9500 |
50 mL | 102 mm | 28,4 mm |
58.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Röhrchen verfügen über hervorragende chemische Beständigkeit.
Merkmale- Die runden Böden passen in Hochgeschwindigkeitsrotoren in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
- Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
- 50 und 100 ml-Größen besitzen zwecks einfacherer Entnahme aus dem Rotor einen verstärkten Rand
- Kostengünstige Wahl – kann auch als Teströhrchen verwendet werden
- Bei häufigem Autoklavieren längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
Spezifikation
Polypropylen-Copolymer (PPCO) | |
Unsteril | |
Rund | |
Nein | |
Zentrifugenröhrchen |
10 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Nein | |
50.000 × g |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.