Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
GREENER_CHOICE
Diese PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung.
Marke:  Thermo Scientific™ 3110-1000
95.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10152541
  • 102.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Röhrchen verfügen über hervorragende chemische Beständigkeit.
Eigenschaften
  • Die runden Böden passen in Hochgeschwindigkeitsrotoren in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
  • Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
  • 50 und 100 ml-Größen besitzen zwecks einfacherer Entnahme aus dem Rotor einen verstärkten Rand
  • Kostengünstige Wahl – kann auch als Teströhrchen verwendet werden
  • Bei häufigem Autoklavieren längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
40
Unsteril
Rund
Rund
31,5 mm
Zentrifugenröhrchen
Polypropylen-Copolymer
10
Autoklavierbar
163,1 mm
Nein
Nein
50.000 × g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424496 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number3110-1000
Chargennummer1357107 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/06/2022 Catalog Number3110-1000
Chargennummer1344234 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/01/2022 Catalog Number3110-1000
Chargennummer1325254 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/08/2021 Catalog Number3110-1000
Chargennummer1286743 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/05/2020 Catalog Number3110-1000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen > Polypropylen-Copolymer; Fassungsvermögen:100 ml; mit Lippe
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.