Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing
Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochqualitativen Harzen und orthophthalatfreien Weichmachern gefertigt. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und den Standards der California Proposition 65
26.50 CHF - 306.00
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65 |
---|---|
Beschreibung | PVC-Schläuche ohne Phthalat |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PVC |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Price | Quantity & Availability | |||
16585130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-9020 |
1/8 in. | 1/4 in. | 250 ft. | 50 psig bei 73 °F (23 °C), 25 psig bei 125 °F (51 °C) |
139.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16595130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-9030 |
3/16 in. | 5/16 Zoll | 250 ft. | 36 psig bei 73 °F (23 °C), 18 psig bei 125 °F (51 °C) |
193.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16555130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-4060 |
1/4 in. | 3/8 in. | 100 ft. | 30 psig bei 73 °F (23 °C), 15 psig bei 125 °F (51 °C) |
125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16505140
![]() |
Thermo Scientific™
8701-9090 |
5/16 in. | 7/16 in. | 250 ft. | 28 psig bei 73 °F (23 °C), 14 psig bei 125 °F (51 °C) |
283.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16565130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-4120 |
3/8 in. | 1/2 Zoll | 100 ft. | 22 psig bei 73 °F (23 °C), 11 psig bei 125 °F (51 °C) |
172.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16575130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-4140 |
3/8 in. | 5/8 in. | 100 ft. | 40 psig bei 73 °F (23 °C), 20 psig bei 125 °F (51 °C) |
294.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16585120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0160 |
7/16 Zoll | 5/8 in. | 50 ft. | 30 psig bei 73 °F (23 °C), 15 psig bei 125 °F (51 °C) |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16595120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0180 |
1/2 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 20 psig bei 73 °F (23 °C), 10 psig bei 125 °F (51 °C) |
94.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16505130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0190 |
1/2 in. | 11/16 Zoll | 50 ft. | 26 psig bei 73 °F (23 °C), 13 psig bei 125 °F (51 °C) |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16515130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0200 |
1/2 in. | 3/4 Zoll | 50 ft. | 30 psig bei 73 °F (23 °C), 15 psig bei 125 °F (51 °C) |
204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16525130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0260 |
5/8 Zoll | 7/8 Zoll | 50 ft. | 26 psig bei 73 °F (23 °C), 13 psig bei 125 °F (51 °C) |
236.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16535130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0310 |
3/4 Zoll | 1 in. | 50 ft. | 22 psig bei 73 °F (23 °C), 11 psig bei 125 °F (51 °C) |
248.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16545130
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0350 |
1 in. | 1 1/4 Zoll | 50 ft. | 18 psig bei 73 °F (23 °C), 14 psig bei 125 °F (51 °C) |
306.00
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16565110
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0010 |
1/8 in. | 3/16 Zoll | 50 ft. | 30 psig bei 73 °F (23 °C), 15 psig bei 125 °F (51 °C) |
26.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16575110
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0020 |
1/8 in. | 1/4 in. | 50 ft. | 50 psig bei 73 °F (23 °C), 25 psig bei 125 °F (51 °C) |
36.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16585110
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0030 |
3/16 in. | 5/16 Zoll | 50 ft. | 36 psig bei 73 °F (23 °C), 18 psig bei 125 °F (51 °C) |
47.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16595110
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0060 |
1/4 in. | 3/8 in. | 50 ft. | 30 psig bei 73 °F (23 °C), 15 psig bei 125 °F (51 °C) |
58.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16505120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0070 |
1/4 in. | 7/16 in. | 50 ft. | 40 psig bei 73 °F (23 °C), 20 psig bei 125 °F (51 °C) |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16515120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0080 |
1/4 in. | 1/2 Zoll | 50 ft. | 46 psig bei 73 °F (23 °C), 23 psig bei 125 °F (51 °C) |
130.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16525120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0090 |
5/16 in. | 7/16 in. | 50 ft. | 28 psig bei 73 °F (23 °C), 14 psig bei 125 °F (51 °C) |
68.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16535120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0100 |
5/16 in. | 1/2 Zoll | 50 ft. | 36 psig bei 73 °F (23 °C), 18 psig bei 125 °F (51 °C) |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16545120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0110 |
5/16 in. | 9/16 in. | 50 ft. | 40 psig bei 73 °F (23 °C), 20 psig bei 125 °F (51 °C) |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16555120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0120 |
3/8 in. | 1/2 Zoll | 50 ft. | 22 psig bei 73 °F (23 °C), 11 psig bei 125 °F (51 °C) |
82.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16565120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0130 |
3/8 in. | 9/16 in. | 50 ft. | 32 psig bei 73 °F (23 °C), 16 psig bei 125 °F (51 °C) |
98.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16575120
![]() |
Thermo Scientific™
8701-0140 |
3/8 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 40 psig bei 73 °F (23 °C), 20 psig bei 125 °F (51 °C) |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-Schläuche aus transparentem Kunststoff ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene180 Schläuche, sind aber frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht der California Proposition 65. Dieser Schlauch ist widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und überträgt weder Geruch noch Geschmack. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von nicht-medizinischen, allgemeinen Labor-, Forschungs- und pharmazeutischen Anwendungen.
- Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
- Frei von Weichmachern mit Orthophthalaten
- Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
- Entspricht Tygon™ E-3603 Schläuchen
- Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen Abständen von 12 in. markiert (Ausnahmen sind unten angegeben)
- Härtegrad von 60, Shore A
- Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
- Kann mit Nalgene Labormarkern beschrieben werden
- Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
- Autoklavierbar/transparent
Größe 8701-0010 wird nicht gedruckt.
Compliance
FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und California Proposition 65
Specifications
Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65 | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
Durchsichtig | |
Biegeradius 4xAD | |
160 °F | |
Flexible Schläuche |
PVC-Schläuche ohne Phthalat | |
PVC | |
Autoklav, Gas, chemisch | |
60 (Shore A) | |
Sehr niedrig | |
71 °C |
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.