Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing
Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochqualitativen Harzen und orthophthalatfreien Weichmachern gefertigt. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und den Standards der California Proposition 65
Marke: Thermo Scientific™ 8701-0010
24.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-Schläuche aus transparentem Kunststoff ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene180 Schläuche, sind aber frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht der California Proposition 65. Dieser Schlauch ist widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und überträgt weder Geruch noch Geschmack. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von nicht-medizinischen, allgemeinen Labor-, Forschungs- und pharmazeutischen Anwendungen.
- Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
- Frei von Weichmachern mit Orthophthalaten
- Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
- Entspricht Tygon™ E-3603 Schläuchen
- Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen Abständen von 12 in. markiert (Ausnahmen sind unten angegeben)
- Härtegrad von 60, Shore A
- Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
- Kann mit Nalgene Labormarkern beschrieben werden
- Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
- Autoklavierbar/transparent
Größe 8701-0010 wird nicht gedruckt.
Compliance
FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und California Proposition 65
Spezifikation
Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65 | |
Autoklavierbar | |
PVC | |
50 ft. | |
1 Schlauchstück 50 ft lang | |
Autoklav, Gas, chemisch | |
60 (Shore A) | |
30 psig bei 73 °F (23 °C), 15 psig bei 125 °F (51 °C) | |
160 °F | |
Flexible Schläuche |
PVC-Schläuche ohne Phthalat | |
1/8 in. | |
3/16 Zoll | |
1/32 Zoll | |
Unsteril | |
Durchsichtig | |
Biegeradius 4xAD | |
Sehr niedrig | |
71 °C |
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.