Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen - naturfarbenes PPCO
Thermo Scientific Nalgene Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen werden aus hochreinem, nicht-zytotoxischem, pyrogenfreiem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt hergestellt.
141.00 CHF - 185.00 CHF
Specifica
Beschreibung | Mikroverpackungsfläschchen |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Codice del prodotto | Marca | Verschlussgröße | Volumen (metrisch) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Verschlussgröße | Volumen (metrisch) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10619953
![]() |
Thermo Scientific™
362800-0005 |
13 mm | 0.5 ml |
185.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10706923
![]() |
Thermo Scientific™
362800-0020 |
13 mm | 2 ml |
141.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Mit diesen innen konisch ausgeführten Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus naturfarbenem PPCO können Sie den Fläschcheninhalt vollständig zurückgewinnen. Diese Fläschchen werden aus hochreinem, nicht-zytotoxischem, pyrogenfreiem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt hergestellt. Röhrchen und Verschlüsse (gesondert aufgeführt) sind gemeinsam mit 7.5 psig druckgeprüft und somit auch problemlos per Luftfracht lieferbar und mit 13,000 x g zentrifugierbar.
Merkmale:- Konform mit USP-Klasse VI, nicht pyrogen
- Die farbigen Verschlüsse sind separat verpackt
- Nicht steril
- Auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Verschlüssen
0.5, 2.0 und 4.5 ml-Fläschchen:
- Mit Stehrand, mit konischer Innenseite
1.5 ml-Fläschchen:
- Ohne Stehrand, konische Form
Bestellinformationen:
Die Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Verschlüsse zu je 500 pro Innenbeutel und 1000 pro Packung lieferbar. Die nicht sterilen Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
Garantie: 90 Tage
Specifica
Mikroverpackungsfläschchen | |
Naturfarben, durchscheinend | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Fläschchen mit Stehrand, innen konisch geformt | |
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert) | |
ISO 13485:2016 |
8 mm | |
13 mm | |
Unsteril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Fläschchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.