Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen - naturfarbenes PPCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen werden aus hochreinem, nicht-zytotoxischem, pyrogenfreiem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt hergestellt.
Marke:  Thermo Scientific™ 362800-0005
173.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10619953
  • 185.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen innen konisch ausgeführten Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus naturfarbenem PPCO können Sie den Fläschcheninhalt vollständig zurückgewinnen. Diese Fläschchen werden aus hochreinem, nicht-zytotoxischem, pyrogenfreiem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt hergestellt. Röhrchen und Verschlüsse (gesondert aufgeführt) sind gemeinsam mit 7.5 psig druckgeprüft und somit auch problemlos per Luftfracht lieferbar und mit 13,000 x g zentrifugierbar.
Eigenschaften:
  • Konform mit USP Klasse VI, nicht-pyrogenisch
  • Farbige Verschlüsse separat erhältlich
  • Unsteril
  • Auslaufsicher†, wenn Nalgene-Verschlüsse verwendet werden
Fläschchen mit 0,5, 2,0 und 4,5 ml Volumen:
  • Mit Stehrand, innen konisch geformt
1,5 ml-Fläschchen
  • Ohne Rand und konischer Ausführung
Bestellinformationen:
Die Mikro-Verpackungsfläschchen werden in Großpackungen ohne Verschlüsse (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen
Naturfarben, durchscheinend
PPCO mit blauer PP-Basis
0.5 ml
500
0,5 mL
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
8 mm
13 mm
Unsteril
1000
Fläschchen mit Stehrand, innen konisch geformt
Polypropylen-Copolymer
49 mm
ISO 13485:2016
13 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.