Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische Tanks aus LLDPE mit Graduierung und Deckel eignen sich hervorragend als preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl.
152.00 CHF - 398.00 CHF
Spezifikation
Typ Behälter mit Deckel
Wandstärke 2,4 mm
Material LLDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12899131
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
54100-0005
18,9 L
152.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12809141
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
54100-0007
28 L
213.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10310821
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
54100-0010
37,9 L
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10708871
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
54100-0015
56,8 L
285.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10288680
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
54100-0030
113,6 L
274.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10182301
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
54100-0055
208 L
398.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische Tanks aus LLDPE mit Graduierung und Deckel eignen sich hervorragend als preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl. Diese Tanks aus linearem Polyethylen niedriger Dichte eignen sich ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen und bieten eine ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit. Die Abdeckung verfügt über einen äußeren Flansch, der bei Verwendung als Einsatz für Stahlfässer über den Rand hinausgeht. In Größen von 5 bis 55 gal. (19 bis 208 l) erhältlich.
  • Ungefähre Wanddicke 0.09 in. (2.4 mm)
  • Tanks mit Graduierung
  • Die Größe mit 55 gal. kann als Einsatz für Stahlfässer verwendet werden
  • Erhältlich mit Abzapfhahn (Bestell- Nr. 54102)
  • Nicht autoklavierbar
Garantie:
90 Tage
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Behälter mit Deckel
2,4 mm
LLDPE
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover