Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische Tanks aus LLDPE mit Graduierung und Deckel eignen sich hervorragend als preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl.
Marke:  Thermo Scientific™ 54100-0015
202.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10708871
  • 285.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische Tanks aus LLDPE mit Graduierung und Deckel eignen sich hervorragend als preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl. Diese Tanks aus linearem Polyethylen niedriger Dichte eignen sich ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen und bieten eine ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit. Die Abdeckung verfügt über einen äußeren Flansch, der bei Verwendung als Einsatz für Stahlfässer über den Rand hinausgeht. In Größen von 5 bis 55 gal. (19 bis 208 l) erhältlich.
  • Nominale Wanddicke von 2,4 mm (0,09 Zoll)
  • Tanks mit Graduierung
  • Tanks mit einem Volumen von 55 gal. können als Einsatz für Stahlfässer verwendet werden
  • Erhältlich mit Abzapfhahn (Bestell- 54102)
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 Zoll
33 cm
LLDPE
56,8 L
71,1 cm
1
2,4 mm
Behälter mit Deckel
15 gal.
28 in.
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover > Mit Abdeckung; Fassungsvermögen:15 gal (57 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.