Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks.
152.00 CHF - 549.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10272701
|
Thermo Scientific™
14100-0002 |
8 L | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
152.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10324501
|
Thermo Scientific™
14100-0005 |
20 L | 25 cm | 25 cm | 36 cm |
306.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10779041
|
Thermo Scientific™
14100-0010 |
30 L | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
249.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10109860
|
Thermo Scientific™
14100-0015 |
38 L | 30 cm | 45 cm | 30 cm |
251.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10040671
|
Thermo Scientific™
14100-0020 |
50 L | 30 cm | 61 cm | 30 cm |
319.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10080701
|
Thermo Scientific™
14100-0040 |
60 L | 30 cm | 45 cm | 45 cm |
310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10536551
|
Thermo Scientific™
14100-0045 |
120 L | 45 cm | 61 cm | 45 cm |
408.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10204451
|
Thermo Scientific™
14100-0065 |
160 L | 45 cm | 61 cm | 61 cm |
549.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks. Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks sind stoß- und abriebfest und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen. Erhältlich in Größen von 19 bis 208 l.
Eigenschaften:
- Aus einem Stück gegossen, keine Nähte
- Die nominale Wanddicke beträgt 5/32 in. (3.97 mm)
- Gestufter Rand bietet Verstärkung und einen Griff zum Anheben
- Nicht autoklavierbar
Gewährleistung:
90 Tage
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
Behälter mit Deckel | |
LLDPE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.