Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks mit Deckel
Mit Zylindergrößen von 19 bis 757 l finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen.
155.00 CHF - 1490.00 CHF
Spezifikation
Typ Behälter mit Deckel
Material LLDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10623062
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0005
19 l
155.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10000731
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0007
28 l
211.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10439762
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0010
38 l
201.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10748371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0015
57 l
248.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10748561
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0030
113 l
303.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10384591
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0055
208 l
459.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10112641
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0080
303 L
959.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10030741
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0100
378 L
1010.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10192681
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0150
568 L
1345.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10152731
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11100-0200
757 L
1490.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Die stabilen, strapazierfähigen, zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ LLDPE-Tanks mit harten Oberflächen sind in Größen von 19 bis 757 l erhältlich und werden mit Deckeln, die die Verdunstung und Kontamination erheblich reduzieren, geliefert.
Stabile Tanks mit harten Oberflächen bieten gute Temperaturtoleranz.
  • Größen bis 378 l sind mit werkseitig installierten Hähnen erhältlich
  • Passend für Nalgene Tankauskleidungen Kat. Nr. 343050 und Serien
  • Nicht autoklavierbar
Gewährleistung:
90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Behälter mit Deckel
LLDPE
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks mit Deckel