Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks mit Deckel
Mit Zylindergrößen von 19 bis 757 l finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 11100-0150
1285.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10192681
  • 1345.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Die stabilen, strapazierfähigen, zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ LLDPE-Tanks mit harten Oberflächen sind in Größen von 19 bis 757 l erhältlich und werden mit Deckeln, die die Verdunstung und Kontamination erheblich reduzieren, geliefert.
Stabile Tanks mit harten Oberflächen bieten gute Temperaturtoleranz.
  • Größen bis 378 l sind mit werkseitig installierten Hähnen erhältlich
  • Passend für Nalgene Tank-Liner Bestell-Nr. 343050 und Serie
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
31 in.
Behälter mit Deckel
150 gal.
49 in.
1
79 cm
LLDPE
568 L
124 cm
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks mit Deckel > 150 gal. (568 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.