Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenkörbe
Thermo Scientific Nalgene Körbe für die Pipettenreinigung bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen hoher Dichte.
219.00 CHF - 318.00 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Größe | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Größe | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10060561
![]() |
Thermo Scientific™
DS5241-0020 |
37cm | B | 8 Zoll ( 203mm ) -Pipette |
219.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10395651
![]() |
Thermo Scientific™
DS5241-0040 |
58 cm | D | Pipette 406 mm (16 in.) |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10132781
![]() |
Thermo Scientific™
DS5241-0050 |
78cm | E | 24 Zoll (610 mm ) Pipette |
318.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Körbe für die Pipettenreinigung bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen hoher Dichte.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Robuste, belastbare Körbe schützen Pipetten
- Das Sieb am Boden ist 19 mm in den Fuß eingelassen, um ein vollständiges Abfließen zu ermöglichen
Spezifikation
HDPE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.