Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenkörbe
Thermo Scientific Nalgene Körbe für die Pipettenreinigung bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen hoher Dichte.
Marke: Thermo Scientific™ DS5241-0020
191.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Körbe für die Pipettenreinigung bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen hoher Dichte.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Robuste, strapazierfähige Körbe schützen Pipetten und korrodieren nicht
- Chemisch kompatibel mit den meisten Säuren, Basen, Alkoholen und Reinigungsmitteln
Bestellinformationen:
- Zur Verwendung mit Nalgene Pipettenbehältern (Kat.- Nr. 5242-Serie) und Pipettenwaschgeräten (Kat.- Nr. 5245-Serie). Passende Codebuchstaben für optimale Passform.
Spezifikation
8 Zoll ( 203mm ) -Pipette | |
37cm | |
Pipettenkorb aus HDPE Größe A |
In 14.75 . | |
B | |
HDPE |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1218200 | Konformitätsbescheinigung | 08/12/2017 | DS5241-0020 |
1122144 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | DS5241-0020 |
1082044-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | DS5241-0020 |
1041474-COC | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | DS5241-0020 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.