Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige HDPE-Ballonflasche mit Hahn, 20 l Artikelnummer.: 10353401
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige HDPE-Ballonflasche mit Hahn, 20 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10353401
9 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Artikelnummer. 10353401
Marke: Thermo Scientific™ 23200020
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität (metrisch): 9 l
Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser mit den platzsparenden, rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Ballonflaschen mit Hahn. Diese Ballonflaschen haben einen Edelstahlgriff und eine weite Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Diese Ballonflaschen sind stabil und robust, besitzen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind eine gute Wahl zum Dispensieren von Stammlösungen.
  • Mit Hahn und Schraubverschluss aus Polypropylen und TPE-Dichtung
  • Weite Halsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen der Ballonflaschen
  • Permanente Graduierungen in Schritten von 5 l und 1 gal. gewährleisten bequemes Dosieren
  • Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Behälter
  • Der in einem Stück geformte Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit
  • Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wird der Hahn mit einem praktischen Schlauchadapter geliefert
  • Rechteckige Form spart wertvollen Platz auf Ihrem Labortisch
  • Graduiert/auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschluss, Stahlgriffe. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,4 gal.
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Rechteckige Ballonflasche mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 86 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser
Höhe (metrisch) mit Verschluss 361 mm
Enthält Eingegossener Hahnansatz
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423644 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number2320-0020
Chargennummer1323708 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2320-0020
Chargennummer1287519 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2320-0020
Chargennummer1285322 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2320-0020
Chargennummer1292363 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2320-0020
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige HDPE-Ballonflasche mit Hahn, 20 l >