Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Beschreibung
Ballonflaschen, die sich ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien eignen.
Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
- Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
- Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
- Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
- Platzsparendes, rechteckiges Design
- Weiter Halsverschluss ermöglicht ein einfaches Befüllen und einen leichten Zugang zum Reinigen
- Ballonflaschen mit Hähnen besitzen einen Schlauchanschlusseinsatz, um -+ bis zu einem Schlauchinnendurchmesser von 5/16 in zu fassen.
- Hahnmündung ohne Adapter ist passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 in.
- Materialien entsprechen den FDA-Anforderungen für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und USP VI-Kriterien (nicht toxisch)
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.38 gal. |
Kapazität (metrisch) | 9 l |
Zertifizierung/Konformität | FDA, USP VI |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien |
Material | HDPE |
Mouth Style | Weit |
Produkttyp | Ballonflasche mit Hahn |
Form | Rechteckig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur