Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Mit diesen zertifizierten sterilen und sofort einsetzbaren Flaschen entfallen die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die damit verbundenen Validierungen.
Marke: Thermo Scientific™ 3750-24
800.46 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vermeiden Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Biotainer-Flaschen™ die Kosten für Reinigung, Sterilisation und damit verbundene Validierungen – ideal für die Lagerung und den Transport biologischer Materialien. Flaschen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eignen sich für Lagerungsbedingungen von -100 ° bis +120 °C. Biotainer sind zertifiziert als steril und gebrauchsfertig.
Hauptmerkmale:- Mit Silikon ausgekleidete 38 mm-Polypropylen-Verschlüsse für Auslaufsicherheit†
- Mit Gammabestrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6 sterilisiert
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -100 ° bis +120 °C
Spezifikation
4 l | |
HDPE-Biotainer mit manipulationssicherem Band, Laborpackung | |
1,1 in. | |
Lagerung und Transport, Transportation | |
HDPE | |
8/Pk. | |
8/Pckg. 24/Karton | |
-100°C to 120°C | |
Ja | |
Eng | |
299 mm | |
11,77 in. | |
143 mm |
135,3 oz. | |
5.6 Zoll | |
28 mm | |
Manipulationssicherer Schrumpfschlauch um Öffnung und Verschluss herum | |
24/Cs. | |
Tamper-evident band, Lab-pack | |
Steril | |
USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1520 | |
Nicht autoklavierbar | |
Rund | |
Flasche | |
38 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422839 | Verarbeitungszertifikat | 19/03/2025 | 3750-24 |
1280889 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 3750-24 |
1276142 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 3750-24 |
1422839 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 3750-24 |
1310880 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3750-24 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.