Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles Artikelnummer.: 10003917
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Artikelnummer. 10003917
4 l, Lab-pack
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
Verpackung:
Lab-pack
Tamper-evident band, Lab-pack
Artikelnummer. 10003917
Marke: Thermo Scientific™ 375142
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen zertifizierten sterilen und sofort einsetzbaren Flaschen entfallen die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die damit verbundenen Validierungen.
Vermeiden Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Biotainer-Flaschen™ die Kosten für Reinigung, Sterilisation und damit verbundene Validierungen – ideal für die Lagerung und den Transport biologischer Materialien. Flaschen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eignen sich für Lagerungsbedingungen von -100 ° bis +120 °C. Biotainer sind zertifiziert als steril und gebrauchsfertig.
Hauptmerkmale:
  • Mit Silikon ausgekleidete 38 mm-Polypropylen-Verschlüsse für Auslaufsicherheit†
  • Mit Gammabestrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6 sterilisiert
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -100 ° bis +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 135,3 oz.
Beschreibung HDPE Biotainer, Laborpackung
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.6 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport, Transportation ​
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24/Cs.
Anzahl pro Packung 8/Pk.
Verpackung Lab-pack
Menge 8/Packung 24/Karton
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 120°C
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1520
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 299 mm
Produkttyp Media Storage Bottle
Höhe (angloamerikanisch) 11,77 in.
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 143 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422840 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number3751-42
Chargennummer1419042 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum02/01/2025 Catalog Number3751-42
Chargennummer1422840 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number3751-42
Chargennummer1419042 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number3751-42
Chargennummer1276146 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number3751-42
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles >