Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Gebrauch von -270 °C bis +250 °C und für den Dauergebrauch im Labor.
40.45 CHF - 230.00 CHF
Spezifikation
Material | PFA |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Scale | Keine Graduierungen |
Modell | Griffin niedrige Form |
Benachrichtigungen:
Nicht für Heizplatten geeignet.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10567321
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0050 |
50 mL |
40.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10788671
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0100 |
100 ml |
47.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10446091
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0250 |
250 mL |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10035831
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0600 |
600 mL |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10770412
![]() |
Thermo Scientific™
1510-1000 |
1000 mL |
230.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich sind für den Gebrauch von -270 °C bis 250 °C. Sie sind aus chemisch beständigem Perfluoralkoxyharz hergestellt, verfügen über einen dickwandige Konstruktion und sind so ideal für den Dauergebrauch im Labor.
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung gewährleistet eine präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich stärkster Schwefel-, Salpeter-, Chrom- und Phosphorsäuren – kontaminiert den Inhalt nicht mit herauslösbaren Substanzen
- Autoklavierbar/PFA
- Nicht auf Heizplatten verwenden.
Spezifikation
PFA | |
Wiederverwendbar | |
Griffin niedrige Form |
Autoklavierbar | |
Keine Graduierungen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.