Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form
34.25 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 mL
600 mL
1000 mL
Beschreibung
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich sind für den Gebrauch von -270 °C bis 250 °C. Sie sind aus chemisch beständigem Perfluoralkoxyharz hergestellt, verfügen über einen dickwandige Konstruktion und sind so ideal für den Dauergebrauch im Labor.
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für eine präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich stärkster Schwefel-, Salpeter-, Chrom- und Phosphorsäuren – kontaminiert den Inhalt nicht mit herauslösbaren Substanzen
- Autoklavierbar/PFA
- Nicht auf Heizplatten verwenden
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PFA, 100 ml |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | PFA |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Graduated | Nein |
Scale | Keine Graduierungen |
Modell | Griffin niedrige Form |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.