Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierte HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
Ersetzen Sie teure Fluorpolymer-Behälter mit diesen fluorierten HDPE-Weithalsflaschen für bessere Barriere-Eigenschaften und reduzierte Lösungsmittelabsorption und -permeation.
Marke: Thermo Scientific™ 2197-0008
39.93 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ersetzen Sie teure Fluorpolymer-Behälter mit diesen fluorierten HDPE-Weithalsflaschen für bessere Barriere-Eigenschaften und reduzierte Lösungsmittelabsorption und -permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierte HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss sind auf der Innen- und Außenseite fluoriert. Die Fluorierung verbessert die Langzeitleistung als Behälter, verhindert Verlust durch Permeation und gewährleistet nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen. Eine kostengünstige Alternative zu teuren Behältern aus Fluorpolymer. Einfacher Zugriff durch weite Halsöffnung Garantiert auslaufsicher†
Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zur Vermeidung von Lösungsmittel-Permeationsverlusten Sichere, beständige und splitter- und durchstoßfeste Wände Auslaufsicher† Lieferumfang: Schraubverschluss aus fluoriertem Polypropylen
Spezifikation
250 ml | |
Durchscheinend | |
33 mm | |
72 | |
Unsteril | |
Ja | |
Weit | |
131 mm | |
2,4 in. | |
Fluoriertes Polypropylen | |
61 mm | |
Nein |
8 oz. | |
Weithalsflasche | |
Fluoriertes HDPE | |
12 | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Nein | |
Rund | |
Flasche mit großer Öffnung | |
5,16 in. | |
43 mm | |
Schraubkappe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7445006010 | Konformitätsbescheinigung | 28/05/2025 | 2197-0008 |
7455255010 | Konformitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 2197-0008 |
7451417010 | Konformitätsbescheinigung | 06/05/2025 | 2197-0008 |
7448610010 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 2197-0008 |
7442022010 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2025 | 2197-0008 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.