Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte große Weithalsflaschen
Verhindere den Permeationsverlust von Proben mit der Thermo ScientificTM NalgeneTM Große Weithals- Fluorinated HDPE Flasche mit Verschluss.
Marke: Thermo Scientific™ 2124-0005
20.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene fluorierte große Weithalsflaschen aus HDPE zeigen eine erhöhte Langzeitleistung und verhindern Materialverlust aufgrund von Permeation.
Fluorierung dieser HDPE-Flaschen stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern dar.
- Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zum Verhindern von Verlust von Lösungsmitteln durch Permeation
- Einfacher Zugriff durch weite Halsöffnung
- Weniger extrahierbare Substanzen als andere Flaschen
- HINWEIS: Diese Flasche ist bei Flüssigkeiten nicht auslaufsicher
- Hinweis: Bei der Fluorierung weist die Flasche eine matte Oberfläche und eine hellgelbe Färbung auf. Dies ist bei fluorierten Flaschen normal.
- Schraubverschluss aus fluoriertem Polypropylen
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produktflaschen verpackt sind.
Spezifikation
2 L | |
Weithalsflasche | |
3,5 Zoll | |
Fluoriertes HDPE | |
1 | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Nein | |
Rund | |
Flasche mit großer Öffnung | |
9,6 in. | |
100 mm | |
Schraubkappe |
Durchscheinend | |
4.7 in. | |
89mm | |
6 | |
Unsteril | |
Ja | |
Weit | |
244mm | |
4,73 in. | |
Fluoriertes Polypropylen | |
120mm | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7455254010 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 2124-0005 |
7451676010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 2124-0005 |
7450096010 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 2124-0005 |
7439642010 | Konformitätsbescheinigung | 14/02/2025 | 2124-0005 |
7444091010 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 2124-0005 |