Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen Artikelnummer.: 10332862
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10332862
15 ml, Diverse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Artikelnummer. 10332862
Marke: Thermo Scientific™ 27539050
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine genaue, zuverlässige und wiederholbare Dosierung verschiedener Reagenzien. Diese Tropfflaschen aus undurchsichtigem LDPE eignen sich optimal für lichtempfindliche Lösungen. Eine herausragende Alternative zu Pipettierern.
Die weißen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Tropfflaschen zur präzisen, zuverlässigen und wiederholbaren Ausgabe verschiedener Reagenzien sind eine hervorragende Alternative zu Pipettiergeräten. Nalgene™ Tropfflaschen aus lichtundurchlässigem LDPE eignen sich ideal für Uv-empfindliche Anwendungen. Für die Abgabe einzelner 40 μl-Tropfen (auf Wasserbasis; Viskosität beeinflusst die Tropfengröße) entwickelt. Sie weisen ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf und sind für die meisten biotechnologischen, diagnostischen und pharmazeutischen Anwendungen geeignet.
  • Dosierspitze rastet für sicheren Halt ein
  • Dosierspitze und Verschlüsse enthalten; wählen Sie zwischen weißen und bunten Verschlüssen
  • Auslaufsicher†
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Weiß
Beschreibung LDPE-Tropfflasche
Enthält Dispensierspitze und Verschlüsse
Material LDPE
Anzahl pro Karton 25
Anzahl pro Packung 25
Verschlussfarbe Diverse
Closure Included Ja
Drop Size 40 μl
Form Rund
Produkttyp Tropfflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Verschlüsse
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Verschlusstyp Tropfkontrollspitze
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7449301010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number2753-9050
Chargennummer7104699040-COC Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum31/03/2017 Catalog Number2753-9050
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen >