Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrischer Polypropylen-Tank mit Deckel
Diese Polypropylen-Tanks mit Deckel sind eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahltanks, widerstandsfähig gegen Spannungrisse und zeigen eine erhöhte Beständigkeit gegen organische Chemikalien.
246.00 CHF - 1710.00 CHF
Spezifikation
Typ Behälter mit Deckel
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10102211
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0005
19 L
246.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10450913
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0007
28 L
330.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10010601
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0010
38 L
332.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10505791
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0015
56,8 L
494.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10604602
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0030
114 l
554.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10325801
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0055
208 l
779.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10611722
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
11200-0100
378 L
1710.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrische Polypropylen-Tanks mit Deckel, eine kostengünstige Alternative zu Edelstahltanks, sind widerstandsfähig gegen Spannungsrisse und zeigen erhöhte Toleranz gegen organische Chemikalien.
Autoklavierbare zylindrische Tanks sind in Größen von 19 bis 378 l mit passendem Deckel für erheblich reduzierte Verdunstung und Kontamination erhältlich.
Bestellinformationen:
Werkseitig installierte Hähne erhältlich. Nalgene Tankeinsätze, Bestell.-Nr. 343050, sind gesondert erhältlich.
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Behälter mit Deckel
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrischer Polypropylen-Tank mit Deckel