Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrischer Polypropylen-Tank mit Deckel
Diese Polypropylen-Tanks mit Deckel sind eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahltanks, widerstandsfähig gegen Spannungrisse und zeigen eine erhöhte Beständigkeit gegen organische Chemikalien.
Marke:  Thermo Scientific™ 11200-0010
310.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10010601
  • 332.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrische Polypropylen-Tanks mit Deckel, eine kostengünstige Alternative zu Edelstahltanks, sind widerstandsfähig gegen Spannungsrisse und zeigen erhöhte Toleranz gegen organische Chemikalien.
  • Autoklavierbare Polypropylen-Tanks zeichnen sich durch gute Rissfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber vielen organischen Chemikalien und niedrigere Kosten als vergleichbare Tanks aus Edelstahl aus. Tanks werden mit Deckel geliefert. Grössen: 19 bis 378 l. Zulassung gemäss US-Normen 21CFR177.1520 und USPVI. Autoklavierbar.
  • Volumen: 208L
  • Φ/H: 560/910mm
  • Wandstärke: 6,3mm
  • Graduierung: 10L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 in.
Behälter mit Deckel
10 gal.
20 in.
33 cm
Polypropylen
38 L
51 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrischer Polypropylen-Tank mit Deckel > Fassungsvermögen:10 gal. (38 lL)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.