Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Thermo Scientific Nalgene Messkolben aus Polypropylen der Klasse B mit Schraubverschlüssen sind auf Halten und Ausgießen bei 20°C kalibiriert.
37.15 CHF - 511.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM E 288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit |
---|---|
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Autoklavierbar | Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Graduated | Ja |
Benachrichtigungen:
Note:Die Tests zur Auslaufsicherheit können mit anderen Flüssigkeiten zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Kolben und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Kolben sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10212561
![]() |
Thermo Scientific™
4000-0050 |
50 mL | 13mm | ±0.10 ml |
37.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10018780
![]() |
Thermo Scientific™
4000-0100 |
100 mL | 20 mm | ± 0.16 ml |
37.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10588862
![]() |
Thermo Scientific™
4000-0200 |
200 mL | 20 mm | ± 0.20 ml |
46.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10429842
![]() |
Thermo Scientific™
4000-0250 |
250 mL | 20mm | ± 0.24mL |
53.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10623381
![]() |
Thermo Scientific™
4000-0500 |
500 mL | 24 mm | ± 0.40 ml |
57.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15981621
![]() |
Thermo Scientific™
4000-1000 |
1000 mL | 28 mm | ± 0.60 ml |
511.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Thermo Scientific Nalgene Messkolben aus Polypropylen der Klasse B mit Schraubverschlüssen sind auf Halten und Ausgießen bei 20°C kalibiriert.
Leichter als Glas und schützen gegen Auslaufen, Bruch und Kontamination.
Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zur Auslaufsicherheit zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Nalgene Messkolben und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Nalgene Messkolben sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.- Bruchsicher, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar; Verschluss vor dem Autoklavieren abschrauben und auf den Kolbenhals legen
- Auslaufsicher
- Einzeln von Hand kalibriert
- Farbige Graduierungen, ovales Schriftfeld
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert
- 200 ml Größe mit zusätzlicher Markierung bei 203 ml Füllstand für die BSB- und CSB-Bestimmung
- Einhaltung der Toleranzen der Toleranztabelle für Klasse B
- Polypropylen-Schraubverschlüsse
Specifications
Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM E 288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit | |
Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus | |
Ja | |
Unsteril | |
Rund | |
Nicht zutreffend |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
B | |
Schraube |
Hinweis: Autoklavieren beeinflusst die Genauigkeit. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben auf den Kolbenhals legen.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.