Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Thermo Scientific Nalgene Messkolben aus Polypropylen der Klasse B mit Schraubverschlüssen sind auf Halten und Ausgießen bei 20°C kalibiriert.
Marke: Thermo Scientific™ 4000-0050
34.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Note:Die Tests zur Auslaufsicherheit können mit anderen Flüssigkeiten zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Kolben und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Kolben sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Messkolben aus Polypropylen der Klasse B mit Schraubverschlüssen sind auf Halten und Ausgießen bei 20°C kalibiriert.
Leichter als Glas und schützen gegen Auslaufen, Bruch und Kontamination.
Eigenschaften:- Bruchsicher und mit hervorragender chemischer Beständigkeit für jahrelangen zuverlässigen Einsatz in Ihrem Labor
- Individuell handkalibrierte, permanente farbige Graduierungslinie und ovaler Markierungspunkt für einfaches Ablesen der Flüssigkeitsstände
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert
- 200 ml Größe mit zusätzlicher Markierung bei 203 ml Füllstand für die BSB- und CSB-Bestimmung
- Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM E 288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
- Autoklavierbar/Auslaufsicher†/Graduiert
Spezifikation
1.69 oz. | |
Messkolben , PPCO , mit Schraubkappen , 50 ml | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
14.6cm | |
12 | |
Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus | |
Ja | |
Unsteril | |
Rund | |
46 mm | |
Nicht zutreffend | |
13mm |
Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM E 288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit | |
50 mL | |
5,8 in. | |
± 0,10 ml | |
1 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
B | |
Schraube | |
14 g | |
50 mL |
Hinweis: Autoklavieren beeinflusst die Genauigkeit. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben auf den Kolbenhals legen.