Learn More
Thermo Scientific™ Volumetrische Nalgene™ Kolben der Klasse B aus Polymethylpenten (PMP) mit Schraubverschlüssen
Schutz vor Auslaufen, Brüchen und Kontamination durch diese Messkolben, die auf Volumenaufnahme und Volumenabgabe bei 20 °C kalibriert sind.
31.92 CHF - 586.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit |
---|---|
Material | PMP |
Anzahl pro Packung | 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Benachrichtigungen:
Die Tests zur Auslaufsicherheit können mit anderen Flüssigkeiten zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Kolben und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Kolben sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15991621
|
Thermo Scientific™
4001-0050 |
50 mL | 13mm | ± 0,10 ml |
444.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15901631
|
Thermo Scientific™
4001-0100 |
100 mL | 20mm | ± 0.16mL |
476.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10632821
|
Thermo Scientific™
4001-0100 |
100 mL | 20mm | ± 0.16mL | N/A | ||||
15911631
|
Thermo Scientific™
4001-0250 |
250 mL | 20mm | ± 0.24mL |
586.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10048560
|
Thermo Scientific™
4001-0250 |
250 mL | 20mm | ± 0.24mL | N/A | ||||
15921631
|
Thermo Scientific™
4001-0500 |
500 mL | 24 mm | ± 0.40mL |
470.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10333441
|
Thermo Scientific™
4001-1000 |
1000 mL | 28 mm | ± 0.60 ml |
78.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Thermo Scientific
Leichter als Glas, transparenter als Polypropylen und hoher Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Leichter als Glas, schützen diese bruchsicheren Messkolben vor Leckagen und Kontamination. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Chemisch inert, bruchsicher
- Einzeln von Hand kalibriert
- Kalibriert auf Halten/Ausgießen bei 20 °C
- Polypropylen-Schraubverschlüsse
- Autoklavierbar
- Auslaufsicher†
Verschluss vor dem Autoklavieren abschrauben und auf den Kolbenhals legen.
Spezifikation
Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit | |
1 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
B | |
Schraube |
PMP | |
Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus | |
Ja | |
Unsteril | |
Rund | |
Nicht zutreffend |
Achtung: Autoklavierbar, dadurch wird jedoch die Genauigkeit beeinträchtigt. Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Kappe entfernen.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.