Learn More
Thermo Scientific™ Volumetrische Nalgene™ Kolben der Klasse B aus Polymethylpenten (PMP) mit Schraubverschlüssen
GREENER_CHOICE
Schützen Sie sich mit diesen Messkolben , die so kalibriert sind, dass sie bei 20 Grad Flüssigkeit einhalten und liefert, vor Leckagen, Bruch und Kontamination
Marke:  Thermo Scientific™ 4001-0050
378.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15991621
  • 444.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Tests zur Auslaufsicherheit können mit anderen Flüssigkeiten zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Kolben und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Kolben sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific
Leichter als Glas, transparenter als Polypropylen und hoher Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Leichter als Glas, schützen diese bruchsicheren Messkolben vor Leckagen und Kontamination. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Bruchsicher und mit hervorragender chemischer Beständigkeit für jahrelangen zuverlässigen Einsatz im Labor
  • Individuell handkalibrierte, permanente farbige Graduierungslinie und ovaler Markierungspunkt für einfaches Ablesen der Flüssigkeitsstände
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†/Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,69 Unzen
Messkolben , PMP, mit Schraubverschluss 50 ml
PMP
14.6cm
12
Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus
Ja
Unsteril
Rund
46 mm
Nicht zutreffend
50 mL
Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
50 mL
5,8 in.
±0.10 ml
1
Wiederverwendbar
Enghals
B
Schraube
15 g
Keine
13mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Volumetrische Nalgene™ Kolben der Klasse B aus Polymethylpenten (PMP) mit Schraubverschlüssen > Messkolben, PMP, mit Schraubverschlüssen, 50 ml
Achtung: Autoklavierbar, dadurch wird jedoch die Genauigkeit beeinträchtigt. Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Kappe entfernen.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.