Learn More
Thermo Scientific™ Volumetrische Nalgene™ Kolben der Klasse B aus Polymethylpenten (PMP) mit Schraubverschlüssen
GREENER_CHOICE
Schutz vor Auslaufen, Brüchen und Kontamination durch diese Messkolben, die auf Volumenaufnahme und Volumenabgabe bei 20 °C kalibriert sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4001-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10333441
  • 78.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Tests zur Auslaufsicherheit können mit anderen Flüssigkeiten zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten die Kolben und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Kolben sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific
Leichter als Glas, transparenter als Polypropylen und hoher Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Leichter als Glas, schützen diese bruchsicheren Messkolben vor Leckagen und Kontamination. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Bruchsicher und mit hervorragender chemischer Beständigkeit für jahrelangen zuverlässigen Einsatz im Labor
  • Individuell handkalibrierte, permanente farbige Graduierungslinie und ovaler Markierungspunkt für einfaches Ablesen der Flüssigkeitsstände
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†/Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
32 Unzen
Volumetrische PMP-Kolben, 1.000 ml
PMP
31.7 cm
6
Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus
Ja
Unsteril
Rund
119 mm
Nicht zutreffend
1000 mL
Erfüllen die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E 288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
1000 mL
In 12.48 .
± 0.60 ml
1
Wiederverwendbar
Enghals
B
Schraube
110 g
Nicht zutreffend
28 mm
Sonderangebote
Achtung: Autoklavierbar, dadurch wird jedoch die Genauigkeit beeinträchtigt. Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Kappe entfernen.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.