Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Mit diesen strapazierfähigen autoklavierbaren Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren.
39.35 CHF - 70.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Autoklavierbare Wanne aus Polypropylen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10331011
![]() |
Thermo Scientific™
6902-1000 |
2 l |
39.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10701601
![]() |
Thermo Scientific™
6902-2000 |
2.8 l |
47.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10094740
![]() |
Thermo Scientific™
6902-3000 |
3.1 l |
64.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10300391
![]() |
Thermo Scientific™
6902-5000 |
5 l |
70.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren; die Wannen sind strapazierfähig und haben besonders feste Ränder und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.
- Abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
- Überstehende Außenkanten sorgen für zusätzliche Steifigkeit beim Tragen schwerer Inhalte
- Strapazierfähige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und wiederholtem Autoklavieren stand
Spezifikation
Autoklavierbare Wanne aus Polypropylen | |
Polypropylen | |
1 | |
Autoklavierbar |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.