Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Parafilm™ Spender
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific Nalgene Parafilm-Spenderbox aus Acryl dient dem sicheren Halten der Parafilm-Rollen zur einfachen Entnahme
Marke:  Thermo Scientific™ 5833-0001
110.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10547292
  • 135.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nalgene Parafilm-Spenderbox aus Acryl dient dem sicheren Halten der Parafilm-Rollen zur einfachen Entnahme
Die Acryl-Spenderbox kann eine 10-cm-Rolle oder zwei 5-cm-Rollen aufnehmen.
Bestellinformationen:
Integrierte Aufbewahrungsstelle für Klinge vorhanden, die Klinge selbst wird jedoch nicht mitgeliefert.
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 4,75 x 6 in.
121 mm
Parafilm-Spenderbox aus Acryl
152 mm
152 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Parafilm™ Spender > AD, 152 x 121 x 152 mm
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.