Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl
In den vollständig abgedichteten durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl können Sie wasserfreie und hygroskopische biologische und chemische Verbindungen aufbewahren.
Marke: Thermo Scientific™ 5317-0070
550.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufbewahrung aller Komponenten, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern, wie z. B. wasserfreie und hygroskopische biologische und chemische Verbindungen und elektronische Bauteile. Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl sind durchsichtig und mit Dichtungen ausgestattet, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
- Neopren-Türdichtung sorgt für sichere Abdichtung
- Die Tür ist mit zwei Edelstahl-Verriegelungen (drei bei der größten Kammer) und einem über die gesamte Türhöhe verlaufenden Scharnier gesichert
- Herausnehmbares Tablett mit Rand für feste Trockenmittel
- Einschübe sind herausnehmbar, höhenverstellbar und, zur optimalen Durchlüftung, mit Bohrungen versehen
Bestellinformationen:
Alle Kammern haben die Maße L 30,5 x B 30,5 cm (12 x 12)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Frontbeladung | |
3 | |
17,8 cm |
Trockenkammer, Acryl, 178 x 305 x 305 mm | |
2 | |
7 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7446358010 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2025 | 5317-0070 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.