Learn More
Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl
Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung in Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten und auf Arbeitsflächen
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 7.38000kg
Beschreibung
Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung in Kühl- und Tiefkühlgeräten und auf dem Labortisch
- Optimal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
- Die Neoprendichtung an der Tür gewährleistet eine gute Abdichtung
- Die Tür wird mit zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) sowie einem Scharnier über die gesamte Länge verschlossen
- Das herausnehmbare Tablett mit Lippenrand nimmt feste Trockenmittel auf
- Die Einschübe sind herausnehmbar, einstellbar und für maximale Luftströmung belüftet
Bestellinformation
Maße der Kammern (L x B): 12 x 12 in. (30.5 x 30.5 cm)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Frontbeladung | |
Ideal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern | |
2 herausnehmbare, höhenverstellbare und belüftete Einschübe | |
12 in. | |
12 in. | |
7 in. |
Klar | |
Acryl | |
Neopren-Dichtung, zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) und Scharnier über gesamte Höhe, herausnehmbares Trockenmittel-Tablett mit Rand, belüftete Einschübe | |
12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm) | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
17,8 cm |