Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzschilde (Standard oder U-förmig)
Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzschilde für die Arbeitsfläche sind in zwei freistehenden Ausführungen erhältlich.
260.00 CHF - 521.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Beta-Schutzschild |
---|---|
Material | Acryl |
Innentiefe (angloamerikanisch) | 12 in. |
Innentiefe (metrisch) | 30 cm |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
Benachrichtigungen:
ACHTUNG! Radioaktiver Abfall darf nicht über einen längeren Zeitraum auf der Arbeitsfläche gelagert und muss vorschriftsgemäß entsorgt werden. Die korrekte Handhabung und Lagerung von Isotopen minimiert die Strahlungsexposition. Für Richtlinien bezüglich der Strahlensicherheit siehe die jeweils anwendbaren Landesvorschriften bzw. die Rules and Regulations der United States Nuclear Regulatory Commission, Titel 10, Kapitel 1, Abschnitt 20.
Produktcode | Marke | Innentiefe (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Innenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innentiefe (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Innenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10352611
![]() |
Thermo Scientific™
6700-1812 |
30 cm | 30 cm | 46 cm |
260.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10119840
![]() |
Thermo Scientific™
6700-2418 |
30 cm | 46 cm | 61 cm |
521.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzschilde für die Arbeitsfläche sind in zwei freistehenden Ausführungen erhältlich.
Stoppt beta-emittierende radioaktive Isotope wie z. B. 32P und 35.S
- durchsichtig, 9,5 mm stark
- Freistehend und standfest; selbst bei versehentlichem Anstoßen
- Stoppt beta-emittierende radioaktive Isotope wie z. B. 32P und 35S
- Abgeschrägtes Oberteil ermöglicht eine hervorragende Sicht auf die Arbeitsfläche sowie erstklassigen Schutz für den Benutzer Schützt die Arbeitsfläche vor radioaktiven Substanzen
- 30 cm tiefer Standfuß
- Die U-förmigen Schutzschilde stellen eine hervorragende Ergänzung zum Standard Beta-Schutzschild dar. Einsetzbar als alleinstehendes Beta-Schutzschild oder als Abfallbehälter-Schutzschild
- Warnzeichenaufkleber Warnung vor radioaktiven Stoffen
Spezifikation
Beta-Schutzschild | |
12 in. | |
0,37 in. | |
Beide Schutzschilde erfüllen den US-Standard OSHA 29 CFR Abschnitt 1910.1030 als Schutz vor durch Blut übertragbaren Krankheitserregern. |
Acryl | |
30 cm | |
9 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.