Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzschilde (Standard oder U-förmig)
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzschilde für die Arbeitsfläche sind in zwei freistehenden Ausführungen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 6700-2418
373.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10119840
  • 521.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
ACHTUNG! Radioaktiver Abfall darf nicht über einen längeren Zeitraum auf der Arbeitsfläche gelagert und muss vorschriftsgemäß entsorgt werden. Die korrekte Handhabung und Lagerung von Isotopen minimiert die Strahlungsexposition. Für Richtlinien bezüglich der Strahlensicherheit siehe die jeweils anwendbaren Landesvorschriften bzw. die Rules and Regulations der United States Nuclear Regulatory Commission, Titel 10, Kapitel 1, Abschnitt 20.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzschilde für die Arbeitsfläche sind in zwei freistehenden Ausführungen erhältlich.
Stoppt beta-emittierende radioaktive Isotope wie z. B. 32P und 35.S
  • Entwickelt für den Einsatz auf dem Labortisch bei Verfahren, die den Umgang mit β-emittierenden Isotopen erfordern.
  • Aus 3/8 in. (9 mm) dicken Acryl-Anschlägen — stoppt β-emittierende radioaktive Isotope
  • Durchsichtig mit abgewinkeltem Oberteil, das es ermöglicht, den Inhalt von hinter dem Schild befindlichen Röhrchen von oben zu beobachten
  • Der 12 in. (305 mm) tiefe Standfuß bietet eine große flache Arbeitsfläche und minimiert das Risiko von Hot Spots auf dem Labortisch
Im Lieferumfang enthalten:
Warnzeichenaufkleber Warnung vor radioaktiven Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beta-Schutzschild
12 in.
24 in.
0,37 in.
18 in.
Tisch-Schutzschild, Beta-Acryl 610 x 457 x 305 mm
Acryl
30 cm
61 cm
9 mm
46 cm
Beide Schutzschilde erfüllen den US-Standard OSHA 29 CFR Abschnitt 1910.1030 als Schutz vor durch Blut übertragbaren Krankheitserregern.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzschilde (Standard oder U-förmig) > T x B x H:30 x 46 x 61cm (12 x 18 x 24 in.)
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.