Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss Artikelnummer.: 10218174
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10218174
Polycarbonat
Click to view available options
Material:
PPCO mit blauer PP-Basis
Polycarbonat
Artikelnummer. 10218174
Marke: Thermo Scientific™ 31401006
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steigern Sie die Produktivität und Pelletrückgewinnung bei Trennungsanwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Volumina mit den Superspeed-Zentrifugenflaschen.
Steigern Sie die Produktivität und Pelletrückgewinnung durch Trennungsanwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Volumina mit Thermo Scientific™ 1 l Nalgene™ Superspeed-Zentrifugenflaschen. Ideal zur Isolierung von Bakterien- und Hefekulturen sowie für die Virenernte.
Hauptmerkmale:
  • Verarbeitung eines ganzen Liters pro Flasche bei Geschwindigkeiten bis zu 15.810 x g
  • Glatte Innenwände reduzieren Scherkräfte bei der Aufbereitung von Säugetierzellen
  • Polycarbonat-Flaschen bieten ausgezeichnete optische Durchsichtigkeit und mechanische Festigkeit
  • Polypropylen-Flaschen sichern exzellente chemische Beständigkeit
  • Der empfohlene Betriebstemperaturbereich reicht von 4° C bis 22 ° C; Lagerung bis -70° C
  • Inklusive dreiteiligem Dichtverschluss, Polypropylen-Deckeleinsatz, Schraubverschluss und Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit†
  • Konform mit US-Standard USP-Klasse VI, nicht zytotoxisch, autoklavierbar
Zur Verwendung mit Nalgene 3143-0175 Polypropylen-Copolymer-Zentrifugenflaschen, 3144-0175 konischen Polycarbonat-Zentrifugenflaschen und 3145-0175 konischen Polystyrol-Zentrifugenflaschen. 
Hinweise: †Der Begriff “auslaufsicher”wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchsichtiger Körper, blauer Verschluss, blauer O-Ring
Enthält 3-teilige Dichtungskappeneinheit, Polypropylen-Stopfen, Verschluss und blauer Silikon-O-Ring
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Max. Kraft 15.810 × g
Form Rund
Höhe (metrisch) 195,3 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Verschlussmaterial Polypropylen, HIPS, PP-glasgefüllt, Silikon
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm
Verschlusstyp Dichtungsverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1410918 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/09/2024 Catalog Number3140-1006
Chargennummer1384398 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2023 Catalog Number3140-1006
Chargennummer1374921 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/02/2023 Catalog Number3140-1006
Chargennummer1310817 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/02/2021 Catalog Number3140-1006
Chargennummer1298600 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/10/2020 Catalog Number3140-1006
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss >