Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss Artikelnummer.: 10430613
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10430613
250 ml
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10430613
Marke: Thermo Scientific™ 31410250
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zentrifugieren Sie mit diesen mit einem Dichtverschluss ausgestatteten PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit.
Zentrifugieren Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit; die Flaschen verfügen über einen Dichtverschluss für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Geschwindigkeiten sowie beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen. Die lichtdurchlässigen Flaschen aus stabilem und robustem Polypropylen-Copolymer sind für Pelletierungsanwendungen ausgelegt, wie zum Beispiel Zellernte und Protein-Biochemie, einschließlich Ammoniumsulfatfällung. Zudem sind die PPCO-Flaschen autoklavierbar und bieten hervorragende mechanische Festigkeit.
Eigenschaften:
  • Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Die Flasche verfügt über einen Dichtungsverschluss aus Polypropylen mit Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Drehzahlen oder beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen
  • Die Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Erfordert:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Sorvall GSA Rotor ist die Verwendung des Nalgene Zentrifugenadapters (DS3125-0250) erforderlich
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 60.7 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Länge (metrisch) 133.4 mm
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 250 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Max. Kraft 27,500 x g
Form Rund
Höhe (metrisch) 132,8 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,40 in.
Länge (angloamerikanisch) 5,23 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen (PP)
Durchmesser (metrisch) 61,1 mm
Verschlusstyp Verschlusskappensatz mit Silikondichtung
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1429126 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/05/2025 Catalog Number3141-0250
Chargennummer1428971 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/05/2025 Catalog Number3141-0250
Chargennummer1428051 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog Number3141-0250
Chargennummer1417778 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog Number3141-0250
Chargennummer1404684 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3141-0250
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss >