Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität und Pelletrückgewinnung durch Trennungsanwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Volumina mit Thermo Scientific™ 1 l Nalgene™ Superspeed-Zentrifugenflaschen. Ideal zur Isolierung von Bakterien- und Hefekulturen sowie für die Virenernte.
- Verarbeitung eines ganzen Liters pro Flasche bei Geschwindigkeiten bis zu 15.810 x g
- Glatte Innenwände reduzieren Scherkräfte bei der Aufbereitung von Säugetierzellen
- Polycarbonat-Flaschen bieten ausgezeichnete optische Durchsichtigkeit und mechanische Festigkeit
- Polypropylen-Flaschen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Der empfohlene Betriebstemperaturbereich reicht von 4 °C bis 22 °C; Lagerung bis -70 °C
- Inklusive dreiteiligem Dichtverschluss, Polypropylen-Deckeleinsatz, Schraubverschluss und Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit†
- Konform mit US-Standard USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, autoklavierbar
Hinweise: †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 ml, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Enthält | 3-teilige Dichtungskappeneinheit, Polypropylen-Stopfen, Verschluss und roter Silikon-O-Ring |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Verschlussfarbe | Blue with Red O-ring |
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht zytotoxisch |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Scientific Resources
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1415033 | Konformitätsbescheinigung | 31/03/2025 | 3141-1006 |
1415845 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 3141-1006 |
1374820 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3141-1006 |
1403161 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2024 | 3141-1006 |
1399352 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2024 | 3141-1006 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.