Learn More
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges
High quality, delicate surface cleaning sponges offer effective cleaning power on office furniture. Thanks to the softness of the sponge, it will not scratch. Very flexible, durable sponges that are easy to wash & rinse after use.
Marke: Scotch-Brite™ 7000037577
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Reinigungsschwämme für empfindliche Oberflächen
- Aufgrund seiner Weichheit zerkratzt der Schwamm keine Oberflächen
- Handliche Größe für einen guten Griff und ausgezeichnete Haltbarkeit
- Nach Gebrauch einfach zu spülen/waschen
Spezifikation
Schwämme | |
133 x 70 mm | |
Büromöbel | |
6/Packung |
Gelb | |
Reinigung von empfindlichen Oberflächen | |
133 mm | |
70 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges > Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur